5-Butyl-1H-benzotriazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Butyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
OR55319-1G
OR55319-5G
APOSOR55319-1GEA
127
EUR
APOSOR55319-1G
APOSOR55319-5G
5-Butyl-1H-benzotriazole 98%
5-Butyl-1H-benzotriazole
Formel:
C₁₀H₁₃N₃ Molecular Weight: 175,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22581692 CAS-Nummer: 3663-24-9 |