3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55320-1G OR55320-5G
APOSOR55320-1GEA 125 EUR
APOSOR55320-1G APOSOR55320-5G
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine 97%
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine
Formel: C₁₁H₁₆BrNO
Molecular Weight: 258,155 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03718813
CAS-Nummer: 76579-64-1