2,5-Dibromothiophene-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,5-Dibromothiophene-3-carbonitrile
OR55333-250MG OR55333-1G
APOSOR55333-250MGEA 510 EUR
APOSOR55333-250MG APOSOR55333-1G
2,5-Dibromothiophene-3-carbonitrile
2,5-Dibromothiophene-3-carbonitrile
Formel: C₅HBr₂NS
Molecular Weight: 266.941 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22578679
CAS-Nummer: 18792-01-3
UN: 3276
ADR: 6.1 III