5-Amino-2,3-dimethoxypyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5,6-Dimethoxypyridin-3-amine
OR55347-100MG
OR55347-250MG
APOSOR55347-100MGEA
510
EUR
APOSOR55347-100MG
APOSOR55347-250MG
5-Amino-2,3-dimethoxypyridine 95%
5-Amino-2,3-dimethoxypyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 154,166 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20715092 CAS-Nummer: 79491-49-9 |