4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
{4-[(Prop-2-yl)oxy]benzene-1,3-diyl}diboronic acid, 4-[(Prop-2-yl)oxy]benzene-1,3-diboronic acid
OR5537-1G
OR5537-5G
APOSOR5537-1GEA
132
EUR
APOSOR5537-1G
APOSOR5537-5G
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid 98%
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid
Formel:
C₉H₁₄B₂O₅ Molecular Weight: 223,826 g/mol Schmelzpunkt: 104…108 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04115638 CAS-Nummer: 850568-40-0 |