5-Iodobenzo[b]furan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Iodo-1-benzofuran, 5-Iodobenzofuran
OR55385-250MG
OR55385-1G
OR55385-100MG
APOSOR55385-250MGEA
72.5
EUR
APOSOR55385-250MG
APOSOR55385-1G
APOSOR55385-100MG
5-Iodobenzo[b]furan
5-Iodobenzo[b]furan
Formel:
C₈H₅IO Molecular Weight: 244.029 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12406296 CAS-Nummer: 60770-67-4 |