1-(Bromomethyl)-3-methoxycyclobutane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55389-100MG
OR55389-250MG
APOSOR55389-100MGEA
677
EUR
APOSOR55389-100MG
APOSOR55389-250MG
1-(Bromomethyl)-3-methoxycyclobutane 95%
1-(Bromomethyl)-3-methoxycyclobutane
Formel:
C₆H₁₁BrO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30487495 CAS-Nummer: 1696252-78-4 |