cis-1-Bromo-3-methoxycyclobutane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55390-100MG OR55390-250MG
APOSOR55390-100MGEA 0 EUR
APOSOR55390-100MG APOSOR55390-250MG
cis-1-Bromo-3-methoxycyclobutane 95%
cis-1-Bromo-3-methoxycyclobutane
Formel: C₅H₉BrO
Molecular Weight: 165,028 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30487877
CAS-Nummer: 2044705-32-8