(1-Methyl-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55400-250MG OR55400-1G
APOSOR55400-250MGEA 423 EUR
APOSOR55400-250MG APOSOR55400-1G
(1-Methyl-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine 90%
(1-Methyl-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine
Formel: C₄H₈N₄
Molecular Weight: 112.133 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17255308
CAS-Nummer: 785760-73-8