2-Amino-6-nitrobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Amino-6-nitrophenyl)methanol
OR55410-1G OR55410-5G OR55410-10G
APOSOR55410-1GEA 132 EUR
APOSOR55410-1G APOSOR55410-5G APOSOR55410-10G
2-Amino-6-nitrobenzyl alcohol
2-Amino-6-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₈N₂O₃
Molecular Weight: 168,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01664411
CAS-Nummer: 98451-51-5