8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55426-1G OR55426-250MG
APOSOR55426-1GEA 1010 EUR
APOSOR55426-1G APOSOR55426-250MG
8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide 95%
8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide
Formel: C₁₀H₁₀BrNOS
Molecular Weight: 272.162 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD31621090
CAS-Nummer: 2169310-95-4