1,2,3,9b-Tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carbonitrile 4-oxide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR55428-1G
OR55428-250MG
APOSOR55428-1GEA
1010
EUR
APOSOR55428-1G
APOSOR55428-250MG
1,2,3,9b-Tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carbonitrile 4-oxide 95%
1,2,3,9b-Tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carbonitrile 4-oxide
Formel:
C₁₁H₁₀N₂OS Molecular Weight: 218.275 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629909 CAS-Nummer: 2169310-98-7 |