5-Chloro-2-hydroxyphenylacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)acetic acid
OR55449-100MG OR55449-250MG OR55449-50MG
APOSOR55449-100MGEA 202 EUR
APOSOR55449-100MG APOSOR55449-250MG APOSOR55449-50MG
5-Chloro-2-hydroxyphenylacetic acid 95%
5-Chloro-2-hydroxyphenylacetic acid
Formel: C₈H₇ClO₃
Molecular Weight: 186,592 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11840335
CAS-Nummer: 24161-38-4