4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55450-1G OR55450-250MG
APOSOR55450-1GEA 654 EUR
APOSOR55450-1G APOSOR55450-250MG
4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrIN₂O₂
Molecular Weight: 342,917 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31543536
CAS-Nummer: 2090498-07-8