5-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methoxybenzo[d]thiazole
OR55451-250MG OR55451-1G
APOSOR55451-250MGEA 292 EUR
APOSOR55451-250MG APOSOR55451-1G
5-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
5-Methoxy-1,3-benzothiazole
Formel: C₈H₇NOS
Molecular Weight: 165.212 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06659660
CAS-Nummer: 2942-14-5