5-Bromo-7-iodobenzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55454-250MG OR55454-1G
APOSOR55454-250MGEA 232 EUR
APOSOR55454-250MG APOSOR55454-1G
5-Bromo-7-iodobenzofuran
5-Bromo-7-iodobenzofuran
Formel: C₈H₄BrIO
Molecular Weight: 322.925 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31619571
CAS-Nummer: 2227272-90-2