(2S)-2-(Methylamino)propan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR55461-100MG OR55461-1G OR55461-250MG
APOSOR55461-100MGEA 139 EUR
APOSOR55461-100MG APOSOR55461-1G APOSOR55461-250MG
(2S)-2-(Methylamino)propan-1-ol 95%
(2S)-2-(Methylamino)propan-1-ol
Formel: C₄H₁₁NO
Molecular Weight: 89,136 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07367992
CAS-Nummer: 40916-73-2
UN: 2735
ADR: 8,III