6-Amino-3-bromo-2-methoxybenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR55462-1G
OR55462-500MG
APOSOR55462-1GEA
691
EUR
APOSOR55462-1G
APOSOR55462-500MG
6-Amino-3-bromo-2-methoxybenzonitrile
6-Amino-3-bromo-2-methoxybenzonitrile
Formel:
C₈H₇BrN₂O Molecular Weight: 227.058 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23115406 CAS-Nummer: 1421312-11-9 |