4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR55473-1G OR55473-250MG OR55473-5G
APOSOR55473-1GEA 405 EUR
APOSOR55473-1G APOSOR55473-250MG APOSOR55473-5G
4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride, technische Qualität
4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₄Cl₄O
Molecular Weight: 257,929 g/mol
Schmelzpunkt: 27…29 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25460286
CAS-Nummer: 14815-86-2
UN: 3261
ADR: 8,III