Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55474-1G OR55474-5G
APOSOR55474-1GEA 156 EUR
APOSOR55474-1G APOSOR55474-5G
Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate
Formel: C₈H₆BrClO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07780734
CAS-Nummer: 933585-58-1