(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(4-Methylmorpholin-2-yl)methanol
OR55501-1G OR55501-250MG
APOSOR55501-1GEA 301 EUR
APOSOR55501-1G APOSOR55501-250MG
(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 95%
(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine
Formel: C₆H₁₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16294695
CAS-Nummer: 1159598-33-0