2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2,7-Dibromo-9H-fluoren-9-yl)methanol
OR55504-1G
OR55504-5G
APOSOR55504-1GEA
183
EUR
APOSOR55504-1G
APOSOR55504-5G
2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene 95%
2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene
Formel:
C₁₄H₁₀Br₂O Molecular Weight: 354,037 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18384775 CAS-Nummer: 74316-23-7 |