7-Bromo-1-hydroxynaphthalene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 7-Bromonaphthalen-1-ol
OR55517-1G OR55517-250MG
APOSOR55517-1GEA 250 EUR
APOSOR55517-1G APOSOR55517-250MG
7-Bromo-1-hydroxynaphthalene 95%
7-Bromo-1-hydroxynaphthalene
Formel: C₁₀H₇BrO
Molecular Weight: 223,066 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17012439
CAS-Nummer: 91270-69-8