3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-amino-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate hydrochloride
OR5553-1G OR5553-250MG
APOSOR5553-1GEA 364 EUR
APOSOR5553-1G APOSOR5553-250MG
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride
Formel: C₁₄H₂₀BNO₄·ClH
Molecular Weight: 313,585 g/mol
Schmelzpunkt: 125…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659919
CAS-Nummer: 850567-50-9