2-Chloro-4-methoxybenzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
OR55545-1G
OR55545-5G
APOSOR55545-1GEA
203
EUR
APOSOR55545-1G
APOSOR55545-5G
2-Chloro-4-methoxybenzylamine 97%
2-Chloro-4-methoxybenzylamine
Formel:
C₈H₁₀ClNO Molecular Weight: 171.624 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06213373 CAS-Nummer: 247569-72-8 UN: 3259 ADR: 8 III |