2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55558-1G OR55558-500MG OR55558-5G
APOSOR55558-1GEA 0 EUR
APOSOR55558-1G APOSOR55558-500MG APOSOR55558-5G
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
Formel: C₇H₇BrO₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18391434
CAS-Nummer: 96911-26-1