2-(tert-Butoxy)-2-oxoethylzinc bromide 0.5M in Diethylether
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bromo-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]zinc, (2-tert-Butoxy-2-oxoethyl)zinc(II) bromide
OR55579-100ML
OR55579-50ML
APOSOR55579-100MLEA
1470
EUR
APOSOR55579-100ML
APOSOR55579-50ML
2-(tert-Butoxy)-2-oxoethylzinc bromide 0.5M in Diethylether
2-(tert-Butoxy)-2-oxoethylzinc bromide
Formel:
C₆H₁₁BrO₂Zn Molecular Weight: 260.463 g/mol Flammpunkt: –40 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00671971 CAS-Nummer: 51656-70-3 UN: 1993 ADR: 3 I |