1-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55583-1G OR55583-250MG
APOSOR55583-1GEA 429 EUR
APOSOR55583-1G APOSOR55583-250MG
1-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-one hydrochloride
1-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-one hydrochloride
Formel: C₈H₁₅NO·ClH
Molecular Weight: 177,672 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28891506
CAS-Nummer: 91324-28-6