5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55584-100MG OR55584-250MG
APOSOR55584-100MGEA 48 EUR
APOSOR55584-100MG APOSOR55584-250MG
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₅H₅ClN₂O
Molecular Weight: 144.559 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16619816
CAS-Nummer: 117007-77-9