6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55602-1G OR55602-250MG
APOSOR55602-1GEA 862 EUR
APOSOR55602-1G APOSOR55602-250MG
6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole 95%
6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole
Formel: C₁₀H₁₁BrN₂
Molecular Weight: 239,112 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD31692108
CAS-Nummer: 1683546-11-3