4-Propylphenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR55608-1G
OR55608-250MG
OR55608-5G
APOSOR55608-1GEA
348
EUR
APOSOR55608-1G
APOSOR55608-250MG
APOSOR55608-5G
4-Propylphenacyl bromide
4-Propylphenacyl bromide
Formel:
C₁₁H₁₃BrO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11131363 CAS-Nummer: 64328-67-2 UN: 3261 ADR: 8,III |