4-Hydroxy-2-methoxybenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR55611-1G OR55611-250MG
APOSOR55611-1GEA 720 EUR
APOSOR55611-1G APOSOR55611-250MG
4-Hydroxy-2-methoxybenzonitrile
4-Hydroxy-2-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₇NO₂
Molecular Weight: 149.147 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08692760
CAS-Nummer: 84224-29-3