3-(Oxan-4-yl)azetidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55621-100MG OR55621-250MG
APOSOR55621-100MGEA 1270 EUR
APOSOR55621-100MG APOSOR55621-250MG
3-(Oxan-4-yl)azetidine hydrochloride 95%
3-(Oxan-4-yl)azetidine hydrochloride
Formel: C₈H₁₅NO·ClH
Molecular Weight: 177,672 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20483682
CAS-Nummer: 251569-98-9