2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55625-1G OR55625-250MG
APOSOR55625-1GEA 1510 EUR
APOSOR55625-1G APOSOR55625-250MG
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide 95%
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₇H₈BrNO₃S
Molecular Weight: 266,112 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18379741
CAS-Nummer: 749253-03-0