4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR55634-1G OR55634-250MG
APOSOR55634-1GEA 116 EUR
APOSOR55634-1G APOSOR55634-250MG
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
Formel: C₇H₅IN₂O
Molecular Weight: 260,032 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11040329
CAS-Nummer: 1012367-55-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III