7-Bromo-5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55635-1G OR55635-250MG
APOSOR55635-1GEA 77 EUR
APOSOR55635-1G APOSOR55635-250MG
7-Bromo-5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₄BrClO₃
Molecular Weight: 275.483 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04208738
CAS-Nummer: 190775-65-6