4-Hydroxy-5-methyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-indene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55648-1G
OR55648-250MG
APOSOR55648-1GEA
944
EUR
APOSOR55648-1G
APOSOR55648-250MG
4-Hydroxy-5-methyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-indene 97%
4-Hydroxy-5-methyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-indene
Formel:
C₁₀H₁₁NO₃ Molecular Weight: 193,199 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD23133365 CAS-Nummer: 575504-26-6 |