4-Cyclopropylbenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55667-1G OR55667-250MG
APOSOR55667-1GEA 377 EUR
APOSOR55667-1G APOSOR55667-250MG
4-Cyclopropylbenzonitrile
4-Cyclopropylbenzonitrile
Formel: C₁₀H₉N
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD06802400
CAS-Nummer: 1126-27-8