2-Bromo-1-(4-cyclopropylphenyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-1-(4-cyclopropylphenyl)ethan-1-one
OR55672-1G OR55672-250MG
APOSOR55672-1GEA 109 EUR
APOSOR55672-1G APOSOR55672-250MG
2-Bromo-1-(4-cyclopropylphenyl)ethanone
2-Bromo-1-(4-cyclopropylphenyl)ethanone
Formel: C₁₁H₁₁BrO
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD29040962
CAS-Nummer: 1934754-00-3
UN: 3265
ADR: 8,III