4,6-Dibromo-2-chloroanisole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55675-1G OR55675-500MG
APOSOR55675-1GEA 357 EUR
APOSOR55675-1G APOSOR55675-500MG
4,6-Dibromo-2-chloroanisole
4,6-Dibromo-2-chloroanisole
Formel: C₇H₅Br₂ClO
Molecular Weight: 300,375 g/mol
Siedepunkt: 269…272 °C
Schmelzpunkt: 75…76 °C
Dichte: 2,213 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22543700
CAS-Nummer: 174913-39-4