Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-methoxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR55676-1G OR55676-250MG
APOSOR55676-1GEA 480 EUR
APOSOR55676-1G APOSOR55676-250MG
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-methoxybenzoate
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-methoxybenzoate
Formel: C₉H₉ClO₅S
Molecular Weight: 264,683 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27959393
CAS-Nummer: 162141-56-2
UN: 3261
ADR: 8,III