2,6-Dibromo-N-methylbenzene-1-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55678-1G OR55678-250MG
APOSOR55678-1GEA 168 EUR
APOSOR55678-1G APOSOR55678-250MG
2,6-Dibromo-N-methylbenzene-1-sulphonamide
2,6-Dibromo-N-methylbenzene-1-sulphonamide
Formel: C₇H₇Br₂NO₂S
Molecular Weight: 329,009 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30329437
CAS-Nummer: 1864153-96-7