Ethyl 3-amino-6-bromobenzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55680-1G OR55680-250MG
APOSOR55680-1GEA 63.8 EUR
APOSOR55680-1G APOSOR55680-250MG
Ethyl 3-amino-6-bromobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-6-bromobenzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD21609331
CAS-Nummer: 887250-14-8