1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55692-1G
OR55692-250MG
APOSOR55692-1GEA
121
EUR
APOSOR55692-1G
APOSOR55692-250MG
1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆BrN₃O₂ Molecular Weight: 268.067 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29765140 CAS-Nummer: 1782518-89-1 |