Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55704-1G OR55704-250MG
APOSOR55704-1GEA 400 EUR
APOSOR55704-1G APOSOR55704-250MG
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉BrO₃
Molecular Weight: 269,091 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16038163
CAS-Nummer: 177735-22-7