3-Iodo-4-methylbenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR55731-1G OR55731-250MG
APOSOR55731-1GEA 168 EUR
APOSOR55731-1G APOSOR55731-250MG
3-Iodo-4-methylbenzyl bromide
3-Iodo-4-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₈BrI
Molecular Weight: 310,958 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09745120
CAS-Nummer: 626250-55-3
UN: 3261
ADR: 8,III