Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55736-1G
OR55736-250MG
APOSOR55736-1GEA
522
EUR
APOSOR55736-1G
APOSOR55736-250MG
Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₉ClO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31745692 CAS-Nummer: 260273-62-9 |