Ethyl 6-aminonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5577-1G OR5577-5G
APOSOR5577-1GEA 0 EUR
APOSOR5577-1G APOSOR5577-5G
Ethyl 6-aminonicotinate
Ethyl 6-aminonicotinate
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 145…147 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04972544
CAS-Nummer: 39658-41-8