Diethyl 1H-imidazole-4,5-dicarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,5-Bis(ethoxycarbonyl)-1H-imidazole
OR5618-25G OR5618-5G
APOSOR5618-25GEA 362 EUR
APOSOR5618-25G APOSOR5618-5G
Diethyl 1H-imidazole-4,5-dicarboxylate 97%
Diethyl 1H-imidazole-4,5-dicarboxylate
Formel: C₉H₁₂N₂O₄
Molecular Weight: 212,203 g/mol
Schmelzpunkt: 149…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00723829
CAS-Nummer: 1080-79-1