1-Benzyl-4-hydrazinopiperidine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5649-1G
OR5649-250MG
APOSOR5649-1GEA
415
EUR
APOSOR5649-1G
APOSOR5649-250MG
1-Benzyl-4-hydrazinopiperidine dihydrochloride
1-Benzyl-4-hydrazinopiperidine dihydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₉N₃·2ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00035362 CAS-Nummer: 83949-42-2 EINECS: 281-403-0 |